Dimethyl terephthalat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Terephthalic acid dimethyl ester
OR911296-100G OR911296-1KG OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 393 DKK
APOSOR911296-100G APOSOR911296-1KG APOSOR911296-500G
Dimethyl terephthalat 95%
Dimethyl terephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194.19 g/mol
Kogepunkt: 288 °C
Smeltepunkt: 140…143 °C
Massefylde: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-nummer: 120-61-6
Merck Index: 12,09306