Resorcinol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Benzendiol
OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 2160 DKK
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Resorcinol 99%
Resorcinol
Formel: C₆H₆O₂
Molekylvægt: 110.11 g/mol
Kogepunkt: 281 °C
Smeltepunkt: 109…111 °C
Massefylde: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002269
CAS-nummer: 108-46-3
Merck Index: 12,08323