4-Ethoxybenzamid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911170-25G OR911170-5G
APOSOR911170-25GEA 2030 DKK
APOSOR911170-25G APOSOR911170-5G
4-Ethoxybenzamid 95%
4-Ethoxybenzamid
Formel: C₉H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007996
CAS-nummer: 55836-71-0