N-Methylbenzenesulphonamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR911104-100G
OR911104-25G
APOSOR911104-100GEA
2850
DKK
APOSOR911104-100G
APOSOR911104-25G
N-Methylbenzenesulphonamide 97%
N-Methylbenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₉NO₂S Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025023 CAS-nummer: 5183-78-8 |