N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR911065-1G OR911065-5G
APOSOR911065-1GEA 828 DKK
APOSOR911065-1G APOSOR911065-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₈H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00174356
CAS-nummer: 290313-20-1