5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA 3530 DKK
APOSOR911057-25G APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Formel: C₈H₁₁N₃O₂
Molekylvægt: 181.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084819
CAS-nummer: 25948-11-2