Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR9109-100G
OR9109-25G
OR9109-5G
APOSOR9109-100GEA
898
DKK
APOSOR9109-100G
APOSOR9109-25G
APOSOR9109-5G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Smeltepunkt: 114…117 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00043309 CAS-nummer: 51779-32-9 |