Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 420 DKK
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04492113
CAS-nummer: 131020-36-5