5-Methoxy-o-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910498-100G OR910498-25G
APOSOR910498-100GEA 3730 DKK
APOSOR910498-100G APOSOR910498-25G
5-Methoxy-o-toluidin 98%
5-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075057
CAS-nummer: 50868-72-9