5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910492-10G OR910492-1G OR910492-5G
APOSOR910492-10GEA 7520 DKK
APOSOR910492-10G APOSOR910492-1G APOSOR910492-5G
5-Cyano-1-methylbenzimidazole 98%
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Formel: C₉H₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027482
CAS-nummer: 53484-13-2