4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
OR910409-1G OR910409-5G
APOSOR910409-1GEA 1640 DKK
APOSOR910409-1G APOSOR910409-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂
Molekylvægt: 222.72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13857415
CAS-nummer: 78064-96-7