5-Nitroindazol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Nitro-1H-indazole, 5-NINA, 5-Nitroindazole
OR9104-100G
OR9104-500G
OR9104-25G
APOSOR9104-100GEA
523
DKK
APOSOR9104-100G
APOSOR9104-500G
APOSOR9104-25G
5-Nitroindazol 95%
5-Nitroindazol
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molekylvægt: 163.14 g/mol Smeltepunkt: 204…208 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005693 CAS-nummer: 5401-94-5 |