1-(4-Chlorphenyl)imidazol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
OR910304-1G OR910304-5G
APOSOR910304-1GEA 567 DKK
APOSOR910304-1G APOSOR910304-5G
1-(4-Chlorphenyl)imidazol 96%
1-(4-Chlorophenyl)imidazole
Formel: C₉H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041208
CAS-nummer: 51581-54-5