Mth-Glycine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR910252-1G OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA 1310 DKK
APOSOR910252-1G APOSOR910252-5G
Mth-Glycine 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Formel: C₄H₆N₂OS
Molekylvægt: 130.165 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00038425
CAS-nummer: 694-68-8