4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 2780 DKK
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17976987
CAS-nummer: 34631-53-3