1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910221-25G OR910221-5G
APOSOR910221-25GEA 2380 DKK
APOSOR910221-25G APOSOR910221-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042665
CAS-nummer: 41864-24-8