4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR910220-1G OR910220-5G OR910220-10G
APOSOR910220-1GEA 436 DKK
APOSOR910220-1G APOSOR910220-5G APOSOR910220-10G
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09759006
CAS-nummer: 5775-86-0