1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910197-1G OR910197-5G
APOSOR910197-1GEA 556 DKK
APOSOR910197-1G APOSOR910197-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179567
CAS-nummer: 63874-95-3