1-(4-Chlorphenyl)-3-methylpyrazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
OR910139-1G OR910139-5G
APOSOR910139-1GEA 1530 DKK
APOSOR910139-1G APOSOR910139-5G
1-(4-Chlorphenyl)-3-methylpyrazol 98%
1-(4-Chlorphenyl)-3-methylpyrazol
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848681
CAS-nummer: 27301-77-5