2-Methyl-2H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910128-1G OR910128-5G
APOSOR910128-1GEA 2350 DKK
APOSOR910128-1G APOSOR910128-5G
2-Methyl-2H-indazole 98%
2-Methyl-2H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234418
CAS-nummer: 4838-00-0