1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910111-1G OR910111-250MG
APOSOR910111-1GEA 2730 DKK
APOSOR910111-1G APOSOR910111-250MG
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Piperidinoethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₇N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03727253
CAS-nummer: 1187385-66-5