3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910107-100G OR910107-25G OR910107-5G
APOSOR910107-100GEA 6050 DKK
APOSOR910107-100G APOSOR910107-25G APOSOR910107-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₈H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00121590
CAS-nummer: 10550-15-9