Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910103-1G OR910103-5G
APOSOR910103-1GEA 1640 DKK
APOSOR910103-1G APOSOR910103-5G
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-oxo-2,3-dihydrooxazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026055
CAS-nummer: 1150271-25-2