Methyl3-furoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl furan-3-carboxylate
OR910096-100G OR910096-25G
APOSOR910096-100GEA 4260 DKK
APOSOR910096-100G APOSOR910096-25G
Methyl3-furoat 98%
Methyl3-furoat
Formel: C₆H₆O₃
Molekylvægt: 126.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203671
CAS-nummer: 13129-23-2