Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910077-1G OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA 1430 DKK
APOSOR910077-1G APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Formel: C₇H₆N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00726295
CAS-nummer: 23031-78-9