2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR910022-1G OR910022-5G
APOSOR910022-1GEA 1480 DKK
APOSOR910022-1G APOSOR910022-5G
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole 97%
2,4-Dichloro-5-cyanothiazole
Formel: C₄Cl₂N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669569
CAS-nummer: 82554-18-5