4-Aminobenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9100-25G OR9100-100G
APOSOR9100-25GEA 164 DKK
APOSOR9100-25G APOSOR9100-100G
4-Aminobenzonitril
4-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III