3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 5670 DKK
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08446383
CAS-nummer: 31301-39-0