N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909970-100G OR909970-25G
APOSOR909970-100GEA 2520 DKK
APOSOR909970-100G APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00996243
CAS-nummer: 70298-88-3