3-(p-Tolyl)propionsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 1550 DKK
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
3-(p-Tolyl)propionsyre 97%
3-(p-Tolyl)propionsyre
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016561
CAS-nummer: 1505-50-6