5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909965-1G OR909965-5G
APOSOR909965-1GEA 1310 DKK
APOSOR909965-1G APOSOR909965-5G
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03232871
CAS-nummer: 7064-34-8