1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-Methylisoquinolin-3-ol
OR909962-1G
OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA
1290
DKK
APOSOR909962-1G
APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
1-Methyl-3-isoquinolinol
Formel:
C₁₀H₉NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11053887 CAS-nummer: 16535-89-0 |