5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909943-1G OR909943-250MG OR909943-5G
APOSOR909943-1GEA 2030 DKK
APOSOR909943-1G APOSOR909943-250MG APOSOR909943-5G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053823
CAS-nummer: 178488-37-4