6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 898 DKK
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994344
CAS-nummer: 933752-89-7