5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Ethyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole
OR909868-1G OR909868-5G
APOSOR909868-1GEA 1090 DKK
APOSOR909868-1G APOSOR909868-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09972167
CAS-nummer: 81386-31-4