1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909839-10G OR909839-1G OR909839-5G
APOSOR909839-10GEA 5400 DKK
APOSOR909839-10G APOSOR909839-1G APOSOR909839-5G
1-(3-Chlorophenyl)piperidine 97%
1-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699658
CAS-nummer: 102563-84-8