4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909777-1G
OR909777-5G
APOSOR909777-1GEA
709
DKK
APOSOR909777-1G
APOSOR909777-5G
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
4-Chloro-8-methylquinazoline
Formel:
C₉H₇ClN₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08457971 CAS-nummer: 58421-80-0 |