4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909746-25G OR909746-5G
APOSOR909746-25GEA 312 DKK
APOSOR909746-25G APOSOR909746-5G
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008399
CAS-nummer: 5961-59-1