8-Methoxy-2-tetralon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 1970 DKK
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralon
8-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Smeltepunkt: 48…55 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411220
CAS-nummer: 5309-19-3