3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909643-1G OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA 513 DKK
APOSOR909643-1G APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C4H5BrN2
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11215487
CAS-nummer: 57097-81-1