4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909631-10G OR909631-1G OR909631-5G
APOSOR909631-10GEA 3290 DKK
APOSOR909631-10G APOSOR909631-1G APOSOR909631-5G
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine
Formel: C₉H₁₀N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971844
CAS-nummer: 78584-08-4