2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909564-1G OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA 709 DKK
APOSOR909564-1G APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00844930
CAS-nummer: 71825-51-9