1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 2570 DKK
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03228548
CAS-nummer: 119516-86-8