4-tert-Butoxyanilin 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909518-1G OR909518-5G
APOSOR909518-1GEA 1140 DKK
APOSOR909518-1G APOSOR909518-5G
4-tert-Butoxyanilin 96%
4-tert-Butoxyanilin
Formel: C₁₀H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11196184
CAS-nummer: 57120-36-2