Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 600 DKK
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977801
CAS-nummer: 128742-76-7