98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-Phenylpiperidine
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 426 DKK
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
98%
1-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129777
CAS-nummer: 4096-20-2