1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 581 DKK
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₉H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00224248
CAS-nummer: 3097-21-0