3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 3380 DKK
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Molekylvægt: 199.0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971197
CAS-nummer: 36276-24-1