5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR909307-1G OR909307-5G
APOSOR909307-1GEA 183 DKK
APOSOR909307-1G APOSOR909307-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₇H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00493866
CAS-nummer: 2034-23-3