tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 305 DKK
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 47…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861741
CAS-nummer: 398489-26-4
UN nummer: 3335
ADR: 9,III